Principaux documents
808540
TSKgel® G2000SWXL (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 30 cm × 7.8 mm, diol phase
Synonyme(s) :
Colonne de CLHP TSKgel® G2000SWXL
1 EA
3 000,00 $
3 000,00 $
Disponible pour expédition le03 avril 2025Détails
Changer de vue
1 EA
3 000,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41115700
eCl@ss :
32110501
3 000,00 $
Disponible pour expédition le03 avril 2025Détails
Nom du produit
Colonnes TSKgel® SWXL, phase diol, L × I.D. 30 cm × 7.8 mm, 5 μm particle size
Matériaux
stainless steel
Agence
suitable for USP L20
suitable for USP L59
Gamme de produits
TSKgel®
Fabricant/nom de marque
Tosoh 08540
Paramètres
≤0.5 M salt concentration
0-100% aqueous soluble organic solvents
1.2 mL/min flow rate
10-30 °C temperature
72 bar max. pressure
Technique(s)
HPLC: suitable
L × D.I.
30 cm × 7.8 mm
Matrice
silica particle platform
Groupe de la matrice active
diol phase
Taille des particules
5 μm
Dimension de pores
125 Å
pH de fonctionnement
2.5-7.5
Technique de séparation
size exclusion (SEC)
Description générale
Généralement considérées comme idéales pour l′analyse des biopolymères par chromatographie de filtration sur gel (GFC), les colonnes TSKgel SWXL présentent un volume élevé de pores par volume unitaire de colonne, un faible taux d′adsorption des échantillons et une excellente efficacité, qui contribuent ensemble à une résolution inégalée. Grâce aux particules de 5 μm et aux pores de 125 Å, la colonne TSKgel G2000SWXL est un excellent choix pour la séparation des protéines de petite taille et des peptides. La plage de fractionnement est applicable pour les échantillons à protéines globulaires d′une taille maximale de 150 kDa.
Forme physique
Expédiées dans une solution de NaN3 à 0,05 % et Na2SO4 à 0,1 M dans du tampon phosphate 0,1 M à pH 6,7.
Produits recommandés
Découvrez les réactifs LiChropur, convenant parfaitement à l′analyse par CLHP ou LC-MS
Informations légales
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Colonne de garde
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. is this column stable at pH 9.1 diammonium hydrogen phosphate as buffer?
    1 answer
    1. The operating pH range for this column is 2.5-7.5, so it is not stable at pH 9.1 with diammonium hydrogen phosphate as a buffer.
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf