Principaux documents
1445539
USP
USP mAb 001, Monoclonal IgG1
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Monoclonal IgG1
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Poids mol.
~147,000 Da
Conditionnement
pkg of 2 mg
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical
Format
neat
Température de stockage
−70°C
Description générale
USP has developed four monoclonal antibody Reference Standards (mAb System Suitability, mAb 001, mAb 002, and mAb 003) to provide a range of reference materials with different physico-chemical properties. These products underwent USP′s rigorous collaborative testing process including assessment by the USP General Chapter 129 methods.
Can be used as:
  • an independent control material for method development, training, and method transfer
  • an internal assay control for standardization of physico-chemical testing
Application
  • Size-Exclusion Chromatography
  • Capillary SDS Electrophoresis (Reduced and Nonreduced)
  • Analysis of N-Linked Oligosaccharides
  • Sialic Acid Analysis
  • Intact Mass
  • Sequence identification by peptide mapping
Caractéristiques et avantages
  • 4 Unique proteins with unique quality attributes
  • Extensively characterized for confidence in method development
  • Technical Note available
Remarque sur l'analyse
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  
Autres remarques
This product is part of the USP Biologics program.
Sales restrictions may apply.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Contenu apparenté
Découvrez notre grande variété de produits pour l'analyse de la masse intacte des anticorps monoclonaux, notamment des colonnes d'exclusion stérique (SEC), des colonnes à échange d'ions, des colonnes de phase inverse, des tampons de HPLC, des matrices et étalons MALDI, des solvants de haute pureté, des réactifs, des outils pour la préparation des échantillons de protéines et des matériaux de référence certifiés.
Discover our wide variety of products for intact mass analysis of monoclonal antibodies, including size-exclusion columns (SEC), ion exchange columns, reverse-phase columns, HPLC buffers, MALDI matrices and standards, high-purity solvents, reagents, tools for protein sample preparation, and certified reference materials.
Commandez parmi une large gamme d'étalons de référence primaires hautement caractérisés, à utiliser avec les monographies USP-NF pour les essais de substances médicamenteuses et de formes galéniques, d'excipients pharmaceutiques, d'ingrédients alimentaires et de compléments alimentaires.
Order from a broad range of highly characterized primary reference standard materials to use with USP-NF monographs for the testing of drug substances & dosage forms, pharmaceutical excipients, food ingredients and dietary supplements.
Questions
  1. Hi, What is the volume of this 2mg/mL mAb sample? Thanks
    1 answer
    1. This is a product of the United States Pharmacopeia (USP). The current lot lists a volume of 200 µl. The amount may change from lot to lot.
      Please see the link below to access the current Certificate of Analysis issued by the USP:
      https://static.usp.org/pdf/EN/referenceStandards/certificates/1445539-F11920.pdf