The operating flow rate and pressures of the column are within the capabilities of the instrument. It is recommended to check with the vendor of the instrument to determine if the specific instrument is set up with the correct connectors and if it is suitably configured to run the intended application.
805103
TSKgel® G3000SW (10 µm) HPLC Columns
L x I.D. 60 cm × 7.5 mm, diol phase
Synonyme(s) :
Colonne HPLC TSKgel® G3000SW
4 210,00 $
About This Item
4 210,00 $
Produits recommandés
Nom du produit
Colonne HPLC d'exclusion stérique TSKgel® (type SW), phase diol, L × I.D. 60 cm × 7.5 mm, 10 μm particle size
Matériaux
stainless steel
Agence
suitable for USP L20
suitable for USP L59
Gamme de produits
TSKgel®
Fabricant/nom de marque
Tosoh 05103
Paramètres
≤0.5 M salt concentration
0-100% aqueous soluble organic solvents
1.2 mL/min flow rate
10-30 °C temperature
50 bar max. pressure
Technique(s)
HPLC: suitable
L × D.I.
60 cm × 7.5 mm
Matrice
silica particle platform
Groupe de la matrice active
diol phase
Taille des particules
10 μm
Dimension de pores
250 Å
pH de fonctionnement
2.5-7.5
Technique de séparation
size exclusion (SEC)
Catégories apparentées
Description générale
Forme physique
Informations légales
Anticorps
Colonne analytique
Colonne de garde
Les clients ont également consulté
-
Is this column compatible with an Aekta FLPC system? Or does it only run on HPLCs? Thanks!