808033
TSKgel® PWXL-Type (12 µm) HPLC Columns
L x I.D. 4 cm × 6 mm, hydroxylated methacrylate phase
Synonyme(s) :
Colonne de garde TSKgel® de type PWXL
1 200,00 $
About This Item
1 200,00 $
Produits recommandés
Nom du produit
Précolonne TSKgel® PW série GFC, phase hydroxylated methacrylate, L × I.D. 4 cm × 6 mm, 12 μm particle size
Matériaux
stainless steel
Agence
suitable for USP L38
suitable for USP L39
Gamme de produits
TSKgel®
Fabricant/nom de marque
Tosoh 08033
Paramètres
≤0.5 M salt concentration
≤20% organic solvent
1 mL/min flow rate
80 °C temperature
Technique(s)
HPLC: suitable
L × D.I.
4 cm × 6 mm
Matrice
polymer particle platform
Groupe de la matrice active
hydroxylated methacrylate phase
Taille des particules
12 μm
Dimension de pores
mixed
pH de fonctionnement
2-12
Technique de séparation
size exclusion (SEC)
Catégories apparentées
Description générale
Forme physique
Informations légales
Colonne analytique
Colonne de garde