Principaux documents
808035
TSKgel® PWxl (10 µm) HPLC Columns
bottle of 1g, hydroxylated methacrylate phase
Synonyme(s) :
TSKgel® Hardware and Accessories
About This Item
Code UNSPSC :
41115700
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Nom du produit
TSKgel® Top-Off for TSKgel® PWxl and G-DNA-PW columns, 10μm, 1g, phase hydroxylated methacrylate, 10 μm particle size, bottle of 1 g
Agence
suitable for USP L38
Gamme de produits
TSKgel®
Forme
slurry
Conditionnement
bottle of 1 g
Fabricant/nom de marque
Tosoh 08035
Paramètres
≤0.5 M salt concentration
≤20% organic solvent
1 mL/min flow rate
80 °C temperature
Technique(s)
HPLC: suitable
Matrice
polymer particle platform
Groupe de la matrice active
hydroxylated methacrylate phase
Taille des particules
10 μm
pH de fonctionnement
2-12
Technique de séparation
size exclusion (SEC)
Description générale
Top-Off for TSKgel PWxl and G-DNA-PW columns, 10 μm, 1 gram
Forme physique
Shipped in water.
Produits recommandés
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informations légales
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
102.2 °F
Point d'éclair (°C)
39 °C