Principaux documents
64816-U
Supelco
Condenseur
size medium
Synonyme(s) :
CONDENSEUR SOXHLET MOYEN, UNITE
1 EA
299,00 $
299,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
299,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12000000
Nomenclature NACRES :
NB.21
299,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Taille
medium
Application(s)
food and beverages