Principaux documents
Z414484
Sigma-Aldrich
Aldrich® single-neck round-bottom flask
capacity 50 mL, joint: ST/NS 24/40
Synonyme(s) :
bottom flask, flask round, round flask
1 EA
62,00 $
12 EA
673,00 $
62,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
62,00 $
12 EA
673,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41121804
Nomenclature NACRES :
NB.43
62,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
glass (Clear)
round bottom flask
single-neck
Joint
joint: ST/NS24/40
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
closure type Standard Taper Joint
Conditionnement
case of 12
Fabricant/nom de marque
Sigma-Aldrich
D.E.
50 mm
Capacité
50 mL
Informations légales
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Protocoles
Analyze omega 3 fatty acid profiles from fish oil capsules and salmon using GC columns for confirmatory analysis of lipid composition.
Chromatograms
suitable for GCsuitable for GCsuitable for GC
Questions
  1. Is the Aldrich single-neck round-bottom flask item Z414484 made of borosilicate glass?
    1 answer
    1. Yes, Aldrich single-neck round-bottom flask, Z414484 is made of borosilicate glass.