Principaux documents
64817-U
Supelco
Condenseur
size large
Synonyme(s) :
GRAND CONDENSEUR SOXHLET, UNITE
1 EA
343,00 $
343,00 $
Disponible pour expédition le21 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
343,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NB.21
343,00 $
Disponible pour expédition le21 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Taille
large
Application(s)
food and beverages