Principaux documents
Z224979
Sigma-Aldrich
Aldrich® super condenser
Overall H 320 mm, joint: ST/NS 24/40
1 EA
1 850,00 $
1 850,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
1 850,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.43
1 850,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Joint
joint: ST/NS24/40
D.E.
42 mm
H totale
320 mm
Superficie
405 cm2
Catégories apparentées
Description générale
Extremely efficient condenser design combines a cold-finger, coiled, Liebig, and Vigreux condenser into one unit with a forced spiral path and a very large, water-cooled surface area.
Informations légales
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC