Principaux documents
64815-U
Supelco
Condenseur
size small
Synonyme(s) :
PETIT CONDENSEUR SOXHLET, UNITE
1 EA
224,00 $
224,00 $
Disponible pour expédition le17 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
224,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12000000
Nomenclature NACRES :
NB.21
224,00 $
Disponible pour expédition le17 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Taille
small
Agence
suitable for EPA OTM-45
Application(s)
PFAS testing
food and beverages
Contenu apparenté
Les FAS, ou "substances chimiques éternelles", persistent dans l'environnement et présentent des risques pour la santé humaine. Découvrez nos outils de surveillance environnementale pour la quantification des PFAS, qui peuvent aider les chercheurs, les organismes de réglementation et les laboratoires à tester les PFAS.
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.