Principaux documents
57273-U
Supelco
Adaptateurs pour échantillonneurs grand volume Visiprep, filetage 1/4-28
for use with 3 or 6 mL SPE tubes, pk of 4
Synonyme(s) :
ADAPTATEUR POUR TUBE DE 3/6ML AVEC PAS DE VIS POUR ECHANTILLONNEUR GRAND VOLUME, PAQUET DE 4
4 EA
103,00 $
103,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander un échantillon
Changer de vue
4 EA
103,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.21
103,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander un échantillon
Conditionnement
pk of 4
Technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
Raccords
male adapter for 3 or 6 mL SPE tube
1/4-28 female UNF bore
Application(s)
food and beverages
Compatibilité
for use with 3 or 6 mL SPE tubes
Informations légales
Visiprep is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC