Principaux documents
57120-U
Supelco
Kit de piégeage pour pompe à vide SPE
Synonyme(s) :
SPE Vacuum Pump Trap Kit
1 EA
219,00 $
219,00 $
En stockDétails
Devis pour commande en grosDemander un échantillon
Changer de vue
1 EA
219,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.21
219,00 $
En stockDétails
Devis pour commande en grosDemander un échantillon
Matériaux
polypropylene tube
Technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
Application(s)
food and beverages
Description générale
Quand il est installé entre un module à vide Visiprep SPE et la source de vide, le piège pour pompe à vide Supelco collecte tous les liquides aspirés à travers les tubes SPE, empêchant la contamination de la pompe à vide. Ce kit facile à assembler contient une fiole à vide en polypropylène, un bouchon en caoutchouc à un trou, 10 cm de tube en polypropylène et 1.5 m de tube à vide en caoutchouc rouge. La capacité du piège est d′environ 1L.
When installed between a Visiprep SPE vacuum manifold and the vacuum source, a Supelco SPE Vacuum Pump Trap collects all liquids that are aspirated through the SPE tubes, preventing contamination of the vacuum pump. The easily assembled kit contains a polypropylene filtering flask, a one-hole rubber stopper, 4 in. (10 cm) of polypropylene tubing and 5 ft. (1.5 m) of red rubber vacuum hose. The volume capacity of the Trap is approximately 1 L.
Certificats d'analyse (COA)
Lot/Batch Number
Désolés, nous n'avons pas de COA pour ce produit disponible en ligne pour le moment.
Questions
  1. Is this the whole system or just the tubing?
    1 answer
    1. Product 57120-U is the entire kit; the short piece of polypropylene tubing is just one component of the kit.
      The kit consists of a 1 Liter capacity polypropylene filtering flask, a one-hole rubber stopper, 4 in. (10 cm) of polypropylene tubing, and 5 ft. (1.5 m) of red rubber vacuum hose.