Principaux documents
57123
Supelco
Adaptateur pour tubes de SPE
configured for AutoTrace Automated Systems, for use with 3mL tubes, pk of 6
6 EA
74,00 $
74,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander un échantillon
Changer de vue
6 EA
74,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12000000
74,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander un échantillon
Conditionnement
pk of 6
Technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
Application(s)
food and beverages
Compatibilité
configured for AutoTrace Automated Systems
for use with 3mL tubes
Description générale
Les adaptateurs de tubes ont différentes utilisations. Ils peuvent être utilisés pour empiler les tubes de SPE afin de donner accès à différentes sélectivités. Une seringue vide de volume plus important peut être adaptée sur un tube de SPE plus petit en tant que réservoir. Ou, ils peuvent servir d′adaptateur pour des méthodes en pression positive (par ex. avec une seringue ou une arrivée d′air/azote).