Principaux documents
57020-U
Supelco
Adaptateur pour tube de SPE
for use with 1, 3, & 6 mL tubes, pk of 12
Synonyme(s) :
SPE cartridge tube Adaptor (1, 3, & 6 mL)
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.21
Conditionnement
pk of 12
Niveau de qualité
Technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
Raccords
1, 3, & 6 mL male adapter for 1, 3, & 6 mL 1, 3, or 6 mL SPE tube
female Luer bore
Application(s)
food and beverages
Compatibilité
for use with 1, 3, & 6 mL tubes
Description générale
Les adaptateurs de tubes ont différentes utilisations. Ils peuvent être utilisés pour empiler les tubes de SPE afin de donner accès à différentes sélectivités. Une seringue vide de volume plus important peut être adaptée sur un tube de SPE plus petit en tant que réservoir. Ou, ils peuvent servir d′adaptateur pour des méthodes en pression positive (par ex. avec une seringue ou une arrivée d′air/azote).