Principaux documents
57047
Supelco
Aiguilles-guides pour solvant (de rechange) pour collecteur Visiprep SPE
for use with standard, 12- and 24-port models (included with 57030-U & 57250-U)), PTFE, pk of 12
Synonyme(s) :
AIGUILLES GUIDE EN PTFE, BTE DE 12
12 EA
121,00 $
121,00 $
Date d'expédition estimée le14 avril 2025Détails
Devis pour commande en grosDemander un échantillon
Changer de vue
12 EA
121,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12000000
121,00 $
Date d'expédition estimée le14 avril 2025Détails
Devis pour commande en grosDemander un échantillon
Matériaux
PTFE
Gamme de produits
Visiprep
Conditionnement
pk of 12
Technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
Application(s)
PFAS testing
food and beverages
Compatibilité
for use with standard, 12- and 24-port models (included with 57030-U & 57250-U))
Description générale
The manifold lids are equipped with solvent guide needles which provide an inert flow path for samples.
Note de bas de page
Livré avec les extracteurs sous vide Visiprep à 12 et 24 positions (57030-U et 57250-U)
Informations légales
Visiprep is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Contenu apparenté
Les FAS, ou "substances chimiques éternelles", persistent dans l'environnement et présentent des risques pour la santé humaine. Découvrez nos outils de surveillance environnementale pour la quantification des PFAS, qui peuvent aider les chercheurs, les organismes de réglementation et les laboratoires à tester les PFAS.
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.