Principaux documents
57023
Supelco
Tube de SPE en polypropylène vide avec frittés en PE, porosité de 20 µm
volume 1 mL, pk of 108
108 PKG
263,00 $
263,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander un échantillon
Changer de vue
108 PKG
263,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352200
263,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander un échantillon
Matériaux
polypropylene
Description
includes polyethylene frits: 20 μm pore size
Conditionnement
pk of 108
Technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
Volume
1 mL
Dimension de pores
20 μm
Application(s)
food and beverages
Description générale
Empty SPE Tubes allow you to pack your own SPE cartridges
Richard M Gell et al.
Journal of microbiological methods, 158, 14-17 (2019-01-25)
Aflatoxins are mycotoxins that contaminate agricultural products when infected by toxigenic Aspergillus flavus. Methods for quantifying aflatoxin from culture using chromatography are available but are not optimized for population studies. We provide details of a method for preparation and quantitation