Principaux documents
27138
Supelco
Flacons, à bouchon à vis solide vert Thermoset avec revêtement PTFE, pré-assemblés, pack de 100
volume 4 mL, clear glass vial, O.D. × H 15 mm × 45 mm, thread for 13-425
Synonyme(s) :
BOÎTE DE 100 FLACONS TRANSPARENTS DE 4 ML, À VIS, BOUCHON PLEIN AVEC LINER EN PTFE
100 EA
175,00 $
175,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 EA
175,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
175,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Matériaux
F217/PTFE cap liner
PTFE liner
clear glass vial
green melamine resin cap (solid-top)
Caractéristiques
closure type green melamine solid-top cap
closure type screw top vial
Conditionnement
pkg of 100 ea
D.E. × H
15 mm × 45 mm
Volume
4 mL
Raccords
thread for 13-425
Application
Ces flacons ont été employés pour décanter du sérum en vue d′une analyse de résidus par GC/MS/MS.[1] Ils ont également servi de chambre de réaction et de développement pour étudier la réaction entre du chlorure d′oxalyle en solution dans du dioxane et un métal électropositif tel que Zn et Mg.[2]
Zn-Mediated Reduction of Oxalyl Chloride Forming CO and Its Application in Carbonylation Reactions.
Markovic?, Martin, et al.
Organic Letters, 17.22, 5618-5621 (2015)
Human maternal and umbilical cord blood concentrations of polybrominated diphenyl ethers.
Foster, Warren G., et al.
Chemosphere, 84.10, 1301-1309 (2011)