Principaux documents
54221-U
Supelco
Tube de SPE en polypropylène vide avec frittés en PE, porosité de 20 µm
volume 3 mL, pre-fritted, pk of 100
Synonyme(s) :
3mL Empty Fritted SPE Tubes pk 100
100 EA
322,00 $
322,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander un échantillon
Changer de vue
100 EA
322,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.21
322,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander un échantillon
Matériaux
polypropylene
Description
includes polyethylene frits: 20 μm pore size
Conditionnement
pk of 100
Technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
Volume
3 mL
Dimension de pores
20 μm
Application(s)
food and beverages
Description générale
Empty SPE Tubes allow you to pack your own SPE cartridges