Principaux documents
57240-U
Supelco
Tubes de SPE vides (sans frittés)
volume 1 mL, pk of 108
Synonyme(s) :
SPE Reservoir
108 EA
201,00 $
201,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander un échantillon
Changer de vue
108 EA
201,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.21
201,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander un échantillon
Matériaux
polypropylene
Conditionnement
pk of 108
Technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
Volume
1 mL
Application(s)
food and beverages
Caractéristiques et avantages
Lorsqu′ils sont utilisés avec les adaptateurs pour tubes SPE, les tubes vides de SPE peuvent être mis au dessus d′une cartouche standard de SPE pendant l′utilisation de celle-ci. la cartouche de SPE vide agit alors comme un réservoir pour permettre le passage de volumes d′échantillons plus importants.