Principaux documents
567205-U
Supelco
Discovery® BIO Wide Pore C18 (3 µm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 4.6 mm
Synonyme(s) :
Wide Pore C18 Column
1 EA
1 610,00 $
1 610,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
1 610,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41115700
eCl@ss :
32110501
Nomenclature NACRES :
SB.52
1 610,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Nom du produit
Colonne HPLC Discovery® BIO C18 à larges pores, 3 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm
Matériaux
stainless steel column
Niveau de qualité
Agence
suitable for USP L1
Gamme de produits
Discovery®
Caractéristiques
endcapped
Fabricant/nom de marque
Discovery®
Conditionnement
1 ea of
Ampleur du marquage
9.2% Carbon loading
Paramètres
0-70 °C temperature
400 bar pressure (5801 psi)
Technique(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
L × D.I.
15 cm × 4.6 mm
Superficie
100 m2/g
Couverture de surface
3.6 μmol/m2
Matrice
silica particle platform
fully porous particle
Groupe de la matrice active
C18 (octadecyl) phase
Taille des particules
3 μm
Dimension de pores
300 Å
pH de fonctionnement
2-8
Technique de séparation
reversed phase
Description générale
Les cartes peptidiques générées en RP-HPLC donnent des informations fiables sur la structure des protéines, et leur stabilité. Pour être efficaces, les colonnes HPLC de phase inverse doivent être capables de séparer une grande quantité des peptides contenus dans l′échantillon. Plus de peptides seront détectables, plus l′information sera interessante. Les Discovery BIO Wide Pore C18 donnent des résolutions exceptionnelles des cartes peptidiques issues de digestion trypsique. Les améliorations de la silice et de la chimie de greffage de la gamme Discovery BIO Wide Pore augmentent la résolution par des améliorations de l′efficacité et de la symétrie des pics. De
plus, la possibilité d′analyser des peptides sans ajout de TFA dans la phase mobile permet une amélioration notable du signal en LC/MS.
Application
  • Kinetic performance comparison of superficially porous, fully porous and monolithic reversed-phase columns by gradient kinetic plots for the separation of protein biopharmaceuticals.: This study provides a detailed kinetic performance comparison of different types of reversed-phase HPLC columns, including the Discovery® BIO Wide Pore C18 HPLC Column. The research highlights its efficiency and resolution in separating complex protein biopharmaceuticals, making it a valuable tool for analytical chemists in biopharmaceutical analysis (Jaag et al., 2022).
  • RP-LC x RP-LC analysis of a tryptic digest using a combination of totally porous and partially porous stationary phases.: This paper investigates the use of reverse-phase liquid chromatography (RP-LC) with both totally porous and partially porous stationary phases, including the BIO Wide Pore C18 HPLC Column, to analyze tryptic digests. The findings demonstrate its robustness and high resolution in proteomics applications, enabling precise peptide mapping and protein characterization (Mondello et al., 2010).
Produits recommandés
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informations légales
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
Supelco Preparative HPLC products for Pharmaceutical Development and Production
Contenu apparenté
DiscoveryBIO Wide Pore C18 products offered by Sigma-Aldrich.