Principaux documents
568223-U
Supelco
Discovery® BIO Wide Pore C18 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
Synonyme(s) :
Wide Pore C18 HPLC Column
1 EA
1 460,00 $
1 460,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
1 460,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41115700
eCl@ss :
32110501
Nomenclature NACRES :
SB.52
1 460,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Nom du produit
Colonne HPLC Discovery® BIO C18 à larges pores, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
Matériaux
stainless steel column
Agence
suitable for USP L1
Gamme de produits
Discovery®
Caractéristiques
endcapped
Fabricant/nom de marque
Discovery®
Conditionnement
1 ea of
Ampleur du marquage
9.2% Carbon loading
Paramètres
0-70 °C temperature
400 bar pressure (5801 psi)
Technique(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
L × D.I.
25 cm × 4.6 mm
Superficie
100 m2/g
Couverture de surface
3.6 μmol/m2
Matrice
silica particle platform
fully porous particle
Groupe de la matrice active
C18 (octadecyl) phase
Taille des particules
5 μm
Dimension de pores
300 Å
pH de fonctionnement
2-8
Technique de séparation
reversed phase
Description générale
Les cartes peptidiques générées en RP-HPLC donnent des informations fiables sur la structure des protéines, et leur stabilité. Pour être efficaces, les colonnes HPLC de phase inverse doivent être capables de séparer une grande quantité des peptides contenus dans l′échantillon. Plus de peptides seront détectables, plus l′information sera interessante. Les Discovery BIO Wide Pore C18 donnent des résolutions exceptionnelles des cartes peptidiques issues de digestion trypsique. Les améliorations de la silice et de la chimie de greffage de la gamme Discovery BIO Wide Pore augmentent la résolution par des améliorations de l′efficacité et de la symétrie des pics. De
plus, la possibilité d′analyser des peptides sans ajout de TFA dans la phase mobile permet une amélioration notable du signal en LC/MS.
Application
  • Kinetic performance comparison of superficially porous, fully porous and monolithic reversed-phase columns by gradient kinetic plots for the separation of protein biopharmaceuticals.: This study provides a detailed kinetic performance comparison of different types of reversed-phase HPLC columns, including the Discovery® BIO Wide Pore C18 HPLC Column. The research highlights its efficiency and resolution in separating complex protein biopharmaceuticals, making it a valuable tool for analytical chemists in biopharmaceutical analysis (Jaag et al., 2022).
  • RP-LC x RP-LC analysis of a tryptic digest using a combination of totally porous and partially porous stationary phases.: This paper investigates the use of reverse-phase liquid chromatography (RP-LC) with both totally porous and partially porous stationary phases, including the BIO Wide Pore C18 HPLC Column, to analyze tryptic digests. The findings demonstrate its robustness and high resolution in proteomics applications, enabling precise peptide mapping and protein characterization (Mondello et al., 2010).
Produits recommandés
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informations légales
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Application
Réf. du produit
Description
Tarif
Hannah F Speer et al.
Journal of animal science, 98(9) (2020-08-28)
This study assessed the relative bioavailability of guanidinoacetic acid (GAA) in cattle. Seven ruminally cannulated Holstein steers (initial body weight of 280 kg) were used in an experiment with a 5 × 5 Latin square design; the two additional steers
Contenu apparenté
DiscoveryBIO Wide Pore C18 products offered by Sigma-Aldrich.
Chromatograms
application for HPLC
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. What is the method for rewetting a column that may have dried as a result of the end cap being loose or not being used for an extended period of time?
    1 answer
    1. Reverse Phase Column Rehydration Method:
      1. The column should ideally not contain any buffer. If it does, thoroughly flush the column with water to remove the buffer.
      2. Flush the column with 100% acetonitrile, starting at a flow rate of 0.3-0.5 ml/minute. Slowly increase the flow rate to 1 ml/minute, flushing for approximately 30 minutes, as long as the pressure does not excessively increase.
      3. Equilibrate the column with the mobile phase specified on the Certificate of Analysis (CofA) of the column, and run a test mix similar to what was used to test the column.
      4. If the performance is unsatisfactory, repeat the method, increasing the flushing with acetonitrile for one hour.
      5. Repeat the test. If the performance is still not as expected, the column may have degraded.
      Helpful?
  2. WHIGH SOLVENT USED FOR WASHING OF COLUMN
    1 answer
    1. See below for a general cleaning protocol:
      1. Reverse the orientation of the column
      2. Flush for a few minutes, or >1 column volume, with a 20% solution in water, of the organic used in the analysis, such as methanol or acetonitrile. This is to remove any residual buffer salts.
      3. Flush for approximately 30 mins, or >10 column volumes, with 100% of the organic solvent used in the analysis.
      4. The column can be stored with this organic solvent until ready for use.
      5. Before reusing the column, flush again, as per step 2.