S8636
Sodium pyruvate solution
100 mM, sterile-filtered, BioReagent, suitable for cell culture
Synonyme(s) :
Α-ketopropionic acid sodium salt, 2-oxopropanoic acid sodium salt, Pyruvic acid sodium
About This Item
Produits recommandés
Stérilité
sterile-filtered
Niveau de qualité
Gamme de produits
BioReagent
Forme
solution
Concentration
100 mM
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
single cell analysis: suitable
Impuretés
endotoxin, tested
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[Na+].CC(=O)C([O-])=O
InChI
1S/C3H4O3.Na/c1-2(4)3(5)6;/h1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1
Clé InChI
DAEPDZWVDSPTHF-UHFFFAOYSA-M
Application
Vous ne trouvez pas le bon produit ?
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable