Principaux documents
33143
Supelco
Flacons (vials), bouchon à sertir, flacon à sérum
volume 10 mL, amber glass bottle, O.D. × H 25 mm × 50 mm, pkg of 36 ea
36 EA
98,00 $
98,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
36 EA
98,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41121806
98,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Matériaux
amber glass bottle
Caractéristiques
autoclavable
closure type crimp top vial
Conditionnement
pkg of 36 ea
D.E. × H
25 mm × 50 mm
Volume
10 mL
Raccords
thread for 20 mm
Description générale
Ces flacons sont fabriqués à partir de verre clair, borosilicaté.
Informations légales
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.