Principaux documents
27235-U
Supelco
Obturateurs
stopper diam. 20 mm, silicone, pkg of 100 ea
Synonyme(s) :
Rubber Stoppers
100 EA
221,00 $
221,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 EA
221,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
Nomenclature NACRES :
NB.11
221,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Matériaux
silicone
Conditionnement
pkg of 100 ea
D.E.
20 mm
Diam. de l'obturateur
20 mm
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Questions
  1. What is the Durometer reading and color of the stoppers 27235-U?
    1 answer
    1. The product is a red Silicone product with a 30 durometer.