Principaux documents
22316-U
Hand crimper, adjustable
Hand crimper, adjustable, for use with 20 mm crimp seals, pkg of 1 ea
Synonyme(s) :
Adjustable Vial Crimper
1 EA
490,00 $
490,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
490,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
Nomenclature NACRES :
NB.11
490,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Conditionnement
pkg of 1 ea
Compatibilité
for use with 20 mm crimp seals
Description générale
The adjustable hand crimper is ideal if you use varying thickness of septa in your analysis. This product has the ability to be adjusted for changes in septa thickness.
This product is very useful in SPME applications recommending the use of a thinner septa (1.0-1.5mm thickness).
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
Learn more about Biodiesel as a renewable, alternative diesel fuel produced from vegetable oils, animal fats, or recycled restaurant grease.