27187
Bouchon à vis, phénolique, avec orifice
black phenolic hole cap, for use with 20 or 40 mL vial with 24-400 thread, pkg of 100 ea
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
black phenolic hole cap
Taille
24-400
Caractéristiques
autoclavable
closure type black phenolic hole cap
Conditionnement
pkg of 100 ea
Paramètres
149 °C temp. limit
Diam. × H
26 mm × 12 mm
Diam. des orifices
14 mm
Raccords
thread for 24-400
Compatibilité
for use with 20 or 40 mL vial with 24-400 thread
Description générale
Produit(s) apparenté(s)
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)