Principaux documents
27379
Supelco
Vials, screw top, clear glass (vial only)
volume 40 mL, clear glass vial, thread for 24-400, pkg of 100 ea
100 EA
245,00 $
245,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 EA
245,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
245,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Matériaux
clear glass vial
Caractéristiques
closure type screw top vial
Conditionnement
pkg of 100 ea
D.E. × H
27.5 mm × 95 mm
Volume
40 mL
Raccords
thread for 24-400
Application
Autoclavable, easy to maintain. A vial is used to store or as a closure type.
Articles
Validate urine sample cleanup with HLB SPE for opioid analysis via LC-MS/MS using the Supel Swift HLB 96-well plate.