20660-U
Septa Thermogreen® LB-2, disques solides
diam. 12.5 mm ( 1/2 in.), pkg of 50 ea
236,00 $
About This Item
236,00 $
Produits recommandés
Conditionnement
pkg of 50 ea
Niveau de qualité
Diamètre
12.5 mm ( 1/2 in.)
Compatibilité
for use with Finnigan 9000, 9500
for use with Tracor 220, 222
Description générale
- Ressuage extrêmement faible sur une large gamme de températures d′injection (de 100 °C à 350 °C).
- Produit déjà conditionné, prêt à l'emploi.
- Pénétration de l′aiguille facilitée et grande tolérance aux piqûres (produit idéal pour les passeurs d′échantillons).
- Formulation de caoutchouc brevetée par Supelco.
Application
- To minimize extraction onto or loss of analytes off the solid phase microextraction (SPME) fiber from the vial during analysis by GC-MS.[1]
- Thermo-resistant septa is used in GC instrument to avoid carrier gas leaks, extraneous peaks and phthalate contamination.[2]
- Thermo-resistant septa along with thick needle protector is used in GC instruments to avoid damage irreversibly caused by microsyringe.[3]
- It is also used in the influent sampling ports in gas chromatographs.[4]