Principaux documents
23703-U
Supelco
Vials, screw top, clear glass (vial only)
volume 60 mL, clear glass vial, thread for 24-400, pkg of 144 ea
Synonyme(s) :
Clear glass screw top vials
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
Nomenclature NACRES :
NB.11
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Matériaux
clear glass vial
Agence
suitable for GB 31604.35-2016
suitable for ISO 25101
Conformité réglementaire
suitable for FDA C-010.02
Caractéristiques
closure type screw top vial
Conditionnement
pkg of 144 ea
D.E. × H
27.5 mm × 140 mm
Volume
60 mL
Raccords
thread for 24-400
Application(s)
PFAS testing