Principaux documents
27028-U
Supelco
Flacons (vials) gradués, à bouchon à vis, en verre transparent (flacons seuls)
volume 40 mL, thread for 24-400, pkg of 100 ea
100 EA
285,00 $
285,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 EA
285,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
Nomenclature NACRES :
NB.11
285,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Matériaux
clear glass vial (with graduations)
Description
cap not included
Caractéristiques
closure type screw top vial
graduated
Conditionnement
pkg of 100 ea
D.E. × H
29 mm × 82 mm
Volume
40 mL
Raccords
thread for 24-400
Description générale
Vials, clear glass, screw top, graduated (vial only, volume 40 mL) are suitable basically to inject samples from an autosampler. Autosampler needle pierces through the cap during injection and withdraws the required aliquots of sample from the vials. The threads on the standard vials are 24-400.
Informations légales
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.