Principaux documents
27181
Supelco
Flacons, à bouchon à vis solide vert Thermoset avec revêtement PTFE, pré-assemblés, pack de 100
volume 40 mL, clear glass vial, O.D. × H 29 mm × 82 mm, PTFE liner
Synonyme(s) :
BOÎTE DE 100 FLACONS TRANSPARENTS DE 40 ML, À VIS, BOUCHON PLEIN AVEC LINER EN PTFE
100 EA
370,00 $
370,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 EA
370,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
370,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Matériaux
F217/PTFE cap liner
PTFE liner
clear glass vial
green melamine resin cap (solid-top)
Caractéristiques
closure type green melamine solid-top cap
closure type screw top vial
Conditionnement
pkg of 100 ea
D.E. × H
29 mm × 82 mm
Volume
40 mL
Raccords
thread for 24-400