Y1003
2x YT medium
Liquid microbial growth medium
Synonyme(s) :
2x Yeast Extract Tryptone medium, 2xTY medium, 2xYT Medium
About This Item
Produits recommandés
Qualité
for molecular biology
Stérilité
sterile; 0.2 μm filtered
Forme
liquid
Technique(s)
microbiological culture: suitable
pH
6.5-7.5
Application(s)
microbiology
Température de stockage
room temp
Adéquation
nonselective for Escherichia coli
nonselective for coliforms
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages
- Filter-sterilized, ready-to-use format
- Convenient package size
- Standard formulation
Composants
10 g/L Yeast Extract
5.0 g/L NaCl
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable