H9636
Hypoxanthine
powder, suitable for cell culture, BioReagent
Synonyme(s) :
6-Hydroxypurine
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
Hypoxanthine, powder, BioReagent, suitable for cell culture
Gamme de produits
BioReagent
Niveau de qualité
Essai
≥99%
Forme
powder
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Pf
>300 °C (lit.)
Solubilité
formic acid: water (2:1): 50 mg/mL
Chaîne SMILES
O=C1NC=Nc2nc[nH]c12
InChI
1S/C5H4N4O/c10-5-3-4(7-1-6-3)8-2-9-5/h1-2H,(H2,6,7,8,9,10)
Clé InChI
FDGQSTZJBFJUBT-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
- as a supplement in HEPES (4-(2-hydroxyethyl)-1-piperazineethanesulfonic acid) -buffered Roswell park memorial institute (RPMI) to culture Plasmodium falciparum strain IT/FCR3
- in the preparation of Dulbecco′s modified eagle′s medium (DMEM) + MXH for the selection of chimeric modified vaccinia virus ankara (MVA)
- to generate superoxide anions
- to prepare hybridoma selection and maintenance media.
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Articles
Uric acid present in animal sera impacts serum-supplemented classical cell culture systems, influencing cell culture performance.