Documents
L3022
Sigma-Aldrich
Bouillon LB (Lennox)
Highly-referenced microbial growth powder medium, low salt, suitable for salt-sensitive E.coli culture.
Synonyme(s) :
Bouillon Luria Bertani, bouillon Lennox
About This Item
Code UNSPSC :
41106200
Nomenclature NACRES :
NA.85
Qualité
for molecular biology
Stérilité
non-sterile
Forme
powder
Composition
NaCl, 5 g/L
Tryptone, 10 g/L
Yeast Extract, 5 g/L
Technique(s)
microbiological culture: suitable
pH
6.8-7.2(2% solution)
Application(s)
food and beverages
microbiology
Température de stockage
room temp
Adéquation
nonselective for Escherichia coli
nonselective for coliforms
Description générale
Le bouillon LB Lennox est un milieu de croissance microbienne de référence pour la culture d′E. coli. Ce milieu riche en nutriments contient des peptides, des acides aminés et des glucides dans une formulation à faible teneur en sels.
Application
Ce produit convient à la culture non sélective de souches d'E. coli en vue d'un clonage, de la production de plasmides d'ADN ou de la fabrication de protéines recombinantes. Il convient également aux cultures sélectives avec ajout d'antibiotiques adaptés, y compris ceux nécessitant un environnement pauvre en sel comme la Zéocine®.
Le bouillon Luria est utilisé pour le maintien et la propagation d′Escherichia coli. La croissance d′E. coli est plus rapide dans le bouillon Luria, car celui-ci contient de la tryptone et des levures qui fournissent des facteurs de croissance essentiels à E. coli, lui évitant ainsi de les synthétiser. Le bouillon Luria comprend également des électrolytes essentiels au transport et à l′équilibre osmotique, grâce à la présence de NaCl.
Il a été utilisé pour remettre en suspension des fractions de cellules de T. pyriformis dans une étude du fractionnement d′extraits cellulaires de Trimastix.
Caractéristiques et avantages
Le bouillon LB Lennox en poudre offre :
  • Un conditionnement en petite quantité, pratique pour s′affranchir des pesées.
  • Une transposition facile à plus grande échelle, grâce à de plus gros conditionnements.
  • Une alternative économique au format liquide.
  • Une formulation standard.
Notes préparatoires
1. Mettre 20 g en suspension dans 1 l d'eau distillée.
2. Stériliser par autoclavage pendant 15 minutes à 121 °C.
Pour préparer le bouillon LB de Lennox : ajouter 1 g de glucose, puis suivre les instructions de préparation indiquées plus haut.
Pour préparer le milieu d'Enquist et Sternberg : en conditions aseptiques, après autoclavage, ajouter 10 ml de sulfate de magnésium 1 M stérile.
Informations légales
Zeocin is a registered trademark of Cayla Sarl
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Francisco Dávila et al.
The Journal of experimental biology, 221(Pt 6) (2018-02-16)
Bacteria can damage sperm and thus reduce the reproductive success of both males and females; selection should therefore favour the evolution of antimicrobial protection. Eusocial hymenopterans might be particularly affected by such bacterial infections because of their mating ecology. In
J Benavente et al.
International journal of biological macromolecules, 103, 758-763 (2017-05-27)
The preparation of silver nanoparticles (AgNPs) and their incorporation into the structure of a regenerated cellulose membrane by dip coating is presented. Morphological characterization of the AgNPs (average diameter of 20±2nm) was carried out by SEM/TEM, while elastic, electrical and
Margot Doberva et al.
Frontiers in microbiology, 8, 1152-1152 (2017-07-12)
Quorum sensing (QS) is a density-dependent mechanism allowing bacteria to synchronize their physiological activities, mediated by a wide range of signaling molecules including
Víctor González-Alonso et al.
Poultry science, 99(1), 536-545 (2020-05-18)
The objective of the present study was to assess the potential synergistic effect between supercritical carbon dioxide (SC-CO2) and fresh culinary herbs (Coriandrum sativum and Rosmarinus officinalis) on the microbial inactivation of raw chicken meat. The microbiological inactivation was performed
Bor Kavčič et al.
Nature communications, 11(1), 4013-4013 (2020-08-13)
Antibiotics that interfere with translation, when combined, interact in diverse and difficult-to-predict ways. Here, we explain these interactions by "translation bottlenecks": points in the translation cycle where antibiotics block ribosomal progression. To elucidate the underlying mechanisms of drug interactions between
Protocoles
General protocols for growth of competent cells in microbial medium.