TOX6
In Vitro Toxicology Assay Kit, Sulforhodamine B based
Synonyme(s) :
biomass viability assay, sulforhodamine B, total biomass assay
About This Item
Produits recommandés
Forme
liquid
Utilisation
kit sufficient for 1,000 tests
Conditionnement
pkg of 1 kit
Conditions de stockage
dry at room temperature
λmax
565 nm
Application(s)
cell analysis
detection
Méthode de détection
colorimetric
Température de stockage
room temp
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Les clients ont également consulté
Articles
Tests sur cellules pour l'étude de la prolifération (BrdU, MTT, WST1), de la viabilité et de la toxicité cellulaires pour la recherche sur le cancer, la recherche en neurosciences et la recherche sur cellules souches.
Cell based assays for cell proliferation (BrdU, MTT, WST1), cell viability and cytotoxicity experiments for applications in cancer, neuroscience and stem cell research.