Principaux documents
11465007001
Roche
Kit de prolifération cellulaire I (MTT)
Synonyme(s) :
mtt
2500 TESTS
545,00 $
545,00 $
Disponible pour expédition le25 avril 2025Détails
Changer de vue
2500 TESTS
545,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352200
545,00 $
Disponible pour expédition le25 avril 2025Détails
Forme
liquid
Niveau de qualité
Utilisation
sufficient for ≤2,500 tests
Conditionnement
pkg of 1 kit
Fabricant/nom de marque
Roche
Conditions de stockage
protect from light
Technique(s)
tissue culture: suitable
λmax
550-600 nm
Application(s)
cell analysis
detection
Méthode de détection
colorimetric
Température de stockage
−20°C
Description générale
Le kit de prolifération cellulaire I (MTT) est un essai colorimétrique pour la quantification non radioactive de la prolifération et viabilité cellulaires et de la cytotoxicité. Les échantillons adaptés sont des cultures cellulaires adhérentes ou en suspension cultivées dans des microplaques à 96 puits.
Les essais colorimétriques permettent d′évaluer le nombre de cellules viables en vertu du clivage de sels de tétrazolium ajoutés au milieu de culture. Cette méthode ne nécessite pas de laver ni de détacher les cellules et l′ensemble de l′essai, de la culture en microplaques à l′analyse des données par un lecteur ELISA, est réalisé dans une même microplaque.
MTT est le premier sel de tétrazolium décrit. Il est clivé en formazan par des enzymes situées dans le réticulum endoplasmique. Cette bioréduction se produit uniquement dans les cellules viables, et dépend de la production de NAD(p)H par la glycolyse. Par conséquent, la quantité de colorant formazan formé est en corrélation directe avec le nombre de cellules métaboliquement actives dans la culture.
Essai colorimétrique (de type MTT) pour la quantification non radioactive de la prolifération et viabilité cellulaires et de la cytotoxicité.
Application
Le kit de prolifération cellulaire I (MTT) est utilisé pour la quantification spectrophotométrique et non radioactive de la prolifération et de la viabilité cellulaires dans des populations de cellules sous un format de microplaque à 96 puits. Il peut être utilisé pour :
  • mesurer la prolifération cellulaire en réponse aux facteurs de croissance, cytokines, mitogènes et nutriments ;[1][2]
  • analyser les composés cytotoxiques et cytostatiques comme les agents anticancéreux et d′autres produits pharmaceutiques ;[3]
  • évaluer les anticorps et les médiateurs physiologiques qui inhibent la croissance cellulaire ;[4]
  • évaluer la biocompatibilité de divers supports de croissance de cellules osseuses employés en ingénierie ostéo-tissulaire[5][6][7]
Caractéristiques et avantages
  • Pratique et sûr : Élimine les isotopes radioactifs, les étapes de lavage et les réactifs supplémentaires.
  • Précis : L′absorbance obtenue est en bonne corrélation avec le nombre de cellules.
  • Sensible : Permet de détecter de faibles nombres de cellules.
  • Rapide : Permet d′évaluer un grand nombre d′échantillons à l′aide d′un lecteur de plaque multi-puits ELISA.
L′essai repose sur le clivage du sel de tétrazolium MTT en présence d′un réactif de couplage d′électrons. Le sel de formazan insoluble à l′eau ainsi produit doit être solubilisé au cours d′une étape supplémentaire. Les cellules cultivées dans des plaques de culture à 96 puits sont incubées dans la solution de MTT pendant environ 4 heures. À l′issue de cette période d′incubation, un colorant formazan insoluble à l′eau est formé. Après solubilisation, le colorant formazan est quantifié à l′aide d′un spectrophotomètre multi-puits à balayage (lecteur pour ELISA). L′absorbance mesurée est en corrélation directe avec le nombre de cellules viables.
Les essais de prolifération et de viabilité cellulaires sont particulièrement importants pour les applications de routine en biologie cellulaire. Les sels de tétrazolium (comme MTT, XTT, WST-1) sont spécialement adaptés à ce type d′analyse. Ils sont clivés pour former du formazan par le système de succinate-tétrazolium réductase (EC 1.3.99.1), qui appartient à la chaîne respiratoire des mitochondries et n′est actif que dans les cellules métaboliquement intactes (voir ci-dessous).
Conditionnement
1 kit constitué de 2 éléments.
Notes préparatoires
Conditions de stockage (solution de travail) : 2 à 8 °C
Une fois décongelé, les réactifs de marquage MTT peuvent être conservés à l′abri de la lumière entre 2 et 8 °C pendant 4 semaines au maximum ; dans ce cas, il est recommandé de les filtrer à travers une membrane de 0,2 μm.
Composants de kit seuls
Réf. du produit
Description
  • MTT Labeling Reagent
  • Solubilization Solution
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
does not flash
Point d'éclair (°C)
does not flash
Yuji Kaneko et al.
PloS one, 7(10), e47583-e47583 (2012-10-19)
This study was designed to reveal the therapeutic regimen and mechanism of action underlying hypothermia treatment in combination with stem cell transplantation for ameliorating neonatal hypoxic-ischemic-like injury. Primary rat neurons were exposed to oxygen-glucose deprivation (OGD), which produced hypoxic-ischemic-like injury
Timothy Douglas et al.
Clinical oral implants research, 21(3), 262-267 (2009-12-05)
Hydroxyapatite (HA) and tricalcium phosphate (TCP) are two very common ceramic materials for bone replacement. A recently developed material for bone replacement is CeraBall, which is a mixed HA-TCP scaffold available as porous spherical scaffolds of diameter 4 and 6
Naoki Tajiri et al.
CNS neuroscience & therapeutics, 22(4), 306-315 (2016-02-05)
Exportin 1 (XPO1/CRM1) plays prominent roles in the regulation of nuclear protein export. Selective inhibitors of nuclear export (SINE) are small orally bioavailable molecules that serve as drug-like inhibitors of XPO1, with potent anti-cancer properties. Traumatic brain injury (TBI) presents
Ali Abolhassani et al.
Journal of Cancer, 5(7), 537-547 (2014-07-25)
Fibroblastic growth factor-10 (FGF-10) has an important role in type I epithelial mesenchymal transition (EMT) during the embryonic period of life (gastrulation). Since EMT has a critical role during cancer cells invasion and metastasis (type III) this study sought to
Volker Gassling et al.
Clinical oral implants research, 24(3), 320-328 (2011-11-19)
The loss of jaw bone caused by different kinds of pathologies leads to dysfunction and reduced quality of life in affected patients. Thus, the pivotal goal in bone tissue engineering is to reconstruct these defects. The essential precondition for new
Articles
Tests sur cellules pour l'étude de la prolifération (BrdU, MTT, WST1), de la viabilité et de la toxicité cellulaires pour la recherche sur le cancer, la recherche en neurosciences et la recherche sur cellules souches.
Cell based assays for cell proliferation (BrdU, MTT, WST1), cell viability and cytotoxicity experiments for applications in cancer, neuroscience and stem cell research.
Protocoles
MTT assay protocol for measuring cell viability, proliferation and cytotoxicity. Instructions for MTT reagent preparation and examples of applications.
Protocole du test au MTT pour la mesure de la viabilité, de la prolifération et de la toxicité cellulaires. Instructions de préparation du réactif au MTT et exemples d'applications.