230162
Sulforhodamine B
Dye content 75 %
Synonyme(s) :
Acid Red 52, Sulforhodamine B monosodium salt
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥73% (HPLC)
Forme
powder
Composition
Dye content, 75%
Couleur
brown to very dark brown
green to very dark green
Solubilité
methanol: 1 mg/mL
λmax
554 nm
ε (coefficient d'extinction)
≥85000 at 554-560 nm in 0.1 M NaOH in methanol at 0.005 g/L
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
[Na+].CCN(CC)c1ccc2c(OC3=CC(\C=CC3=C2c4ccc(cc4S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O)=[N+](\CC)CC)c1
InChI
1S/C27H30N2O7S2.Na/c1-5-28(6-2)18-9-12-21-24(15-18)36-25-16-19(29(7-3)8-4)10-13-22(25)27(21)23-14-11-20(37(30,31)32)17-26(23)38(33,34)35;/h9-17H,5-8H2,1-4H3,(H-,30,31,32,33,34,35);/q;+1/p-1
Clé InChI
SXQCTESRRZBPHJ-UHFFFAOYSA-M
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable