86186
Sulforhodamine B acid chloride
suitable for fluorescence, technical
Synonyme(s) :
Lissamine™ rhodamine B sulfonylchloride
673,00 $
About This Item
673,00 $
Produits recommandés
Qualité
technical
Niveau de qualité
Forme
powder
Fluorescence
λex 560 nm; λem 580 nm in chloroform
λex 560 nm; λem ~580 nm in chloroform
Adéquation
suitable for fluorescence
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CCN(CC)c1ccc2c(OC3=C\C(C=CC3=C2c4ccc(cc4S([O-])(=O)=O)S(Cl)(=O)=O)=[N+](/CC)CC)c1
InChI
1S/C27H29ClN2O6S2/c1-5-29(6-2)18-9-12-21-24(15-18)36-25-16-19(30(7-3)8-4)10-13-22(25)27(21)23-14-11-20(37(28,31)32)17-26(23)38(33,34)35/h9-17H,5-8H2,1-4H3
Clé InChI
YERWMQJEYUIJBO-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable