R7017
Resazurin sodium salt
powder, BioReagent
Synonyme(s) :
7-Hydroxy-3H-phenoxazin-3-one-10-oxide sodium salt
53,10 $
En stockDétails
About This Item
53,10 $
En stockDétails
Produits recommandés
Gamme de produits
BioReagent
Niveau de qualité
Forme
powder
Composition
Dye content, ~80%
pH
3.8-6.5, orange to violet
Solubilité
H2O: soluble
λmax
600 nm
Chaîne SMILES
[Na+].[O-]c1ccc2c(OC3=CC(=O)C=CC3=[N+]2[O-])c1
InChI
1S/C12H7NO4.Na/c14-7-1-3-9-11(5-7)17-12-6-8(15)2-4-10(12)13(9)16;/h1-6,14H;/q;+1/p-1
Clé InChI
IVGPGQSSDLDOLH-UHFFFAOYSA-M
Application
- to measure cell viability of A. fumigatus[1][2]
- to assess cell proliferation[3]
- to determine A. fumigatus viability in high-throughput screenings of microbial natural extracts[4]
Actions biochimiques/physiologiques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable