MilliporeSigma
Toutes les photos(5)
Principaux documents
T9128
Sigma-Aldrich
Trypsin inhibitor
lyophilized powder, suitable for inhibition assay
Synonyme(s) :
SBTI
500 MG
205,00 $
1 G
336,00 $
5 G
1 200,00 $
10 G
1 980,00 $
205,00 $
Date d'expédition estimée le27 janvier 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
500 MG
205,00 $
1 G
336,00 $
5 G
1 200,00 $
10 G
1 980,00 $
About This Item
Numéro CAS:
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
Nomenclature NACRES :
NA.77
205,00 $
Date d'expédition estimée le27 janvier 2025Détails
Devis pour commande en gros
Nom du produit
Inhibiteur de trypsine from Glycine max (soybean), lyophilized powder
Source biologique
Glycine max (soybean)
Niveau de qualité
Type
Type II-S
Forme
lyophilized powder
Poids mol.
20,100 Da
Technique(s)
inhibition assay: suitable
Solubilité
balanced salt solution: 1 mg/mL
concentrate: >10 mg/mL, hazy, amber-yellow
phosphate buffer: 10 mg/mL
water: 10 mg/mL
serum-free medium: soluble
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Actions biochimiques/physiologiques
Cet inhibiteur agit contre la trypsine ; il présente une activité réduite envers la chymotrypsine et la plasmine. Il inhibe également les protéases dont le mécanisme est similaire à celui de la trypsine, la kallikréine plasmatique et le facteur de coagulation X. L′inhibiteur de trypsine n′agit pas contre les métalloprotéases, les kallikréines tissulaires, les protéases acides ou les thio-protéases. Cet inhibiteur agit en formant un complexe d′une façon stœchiométrique 1 à 1 avec le site actif de la protéase, suivi du clivage d′une seule liaison arginine-isoleucine présente dans l′inhibiteur. L′inhibition est réversible et dépendante du pH.
Composants
The soybean trypsin inhibitor is a monomeric protein containing 181 amino acid residues in a single polypeptide chain crosslinked by two disulfide bridges.
Définition de l'unité
Une unité de trypsine produit une A253 de 0,001 par minute avec l′ester éthylique de N-alpha-benzoyl-L-arginine (BAEE) comme substrat à pH 7,6 et 25 °C.
One trypsin unit will produce a ΔA253 of 0.001 per min with BAEE as substrate at pH 7.6 at 25 °C; reaction volume 3.2 ml, 1 cm light path.
Notes préparatoires
L′inhibiteur de trypsine est soluble dans l′eau et les tampons phosphate à 10 mg/ml. Il est soluble dans des solutions salines équilibrées à 1 mg/ml et dans les milieux sans sérum. Les solutions d′une concentration supérieure à 10 mg/ml peuvent être troubles et de couleur jaune à ambrée. Après le traitement des cellules à la trypsine, les resuspendre dans une solution d′inhibiteur de trypsine à 1 mg/ml pour chaque ml de solution de trypsine utilisée pour la dissociation. La suspension cellulaire doit alors être centrifugée à 1000 tr/min pour former un culot de cellules.
Les solutions maintiennent leur activité lorsqu′elles sont conservées à court terme entre 2 et 8 °C. Les solutions sont stables en aliquotes congelés à -20 °C.
Remarque sur l'analyse
One mg of trypsin inhibitor will inhibit a minimum of 1.0 mg Trypsin of activity ~10,000 BAEE units/mg trypsin.
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Dolores D Mruk et al.
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 763, 237-252 (2011-08-30)
The use of an in vitro system based on primary cultures of Sertoli cells isolated from rat testes has greatly facilitated the study of the blood-testis barrier in recent years. Herein, we summarize the detailed procedures on the isolation of
I T Padol et al.
Infection and immunity, 69(6), 3891-3896 (2001-05-12)
As a bacterial product, Helicobacter pylori lipopolysaccharide (LPS) can originate in close proximity to parietal cells, but the role of this uniquely structured endotoxin on acid secretion has not been fully investigated and remains unclear. The purpose of this study
Patrik Hollos et al.
eNeuro, 7(1) (2020-01-16)
In this study, we use an optogenetic inhibitor of c-Jun NH2-terminal kinase (JNK) in dendritic spine sub-compartments of rat hippocampal neurons. We show that JNK inhibition exerts rapid (within seconds) reorganization of actin in the spine-head. Using real-time Förster resonance
Ho Am Jang et al.
Developmental and comparative immunology, 67, 97-106 (2016-11-09)
Riptortus pedestris, a common pest in soybean fields, harbors a symbiont Burkholderia in a specialized posterior midgut region of insects. Every generation of second nymphs acquires new Burkholderia cells from the environment. We compared in vitro cultured Burkholderia with newly in vivo
Graeme S Cottrell et al.
Gastroenterology, 132(7), 2422-2437 (2007-06-16)
We studied the role of protease-activated receptor 2 (PAR(2)) and its activating enzymes, trypsins and tryptase, in Clostridium difficile toxin A (TxA)-induced enteritis. We injected TxA into ileal loops in PAR(2) or dipeptidyl peptidase I (DPPI) knockout mice or in
Protocoles
This technical article described the Enzymatic Assay of Trypsin Inhibitor.
Chromatograms
application for HPLC
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  2. What is the molecular weight and amino acid sequence of trypsin inhibitor from Glycine max (soybean)?
    1 answer
    1. Soybean trypsin inhibitor is a mixture of the three types. We have not characterized our trypsin inhibitor products in terms of how much of each of the three types may be present. All three have a molecular weight of between 20,000 and 20,200 daltons, so one might use 20,100 daltons as an average.The three types vary in the amino acids at a few positions. The detailed summary of the three types (or variants) was published in the following linked reference:     J. Biochem. (Japan), 98, 435-448 (1985).Note that the authors use Tia, Tib and Tic to indicate the three variants.