T9378
Trypsin inhibitor
crude powder
Synonyme(s) :
Trypsin Inhibitor from lima beans
About This Item
Produits recommandés
product name
Trypsin inhibitor from Phaseolus limensis (lima bean), Type II-L, crude powder
Source biologique
Phaseolus limensis (lima bean)
Type
Type II-L
Forme
crude powder
Poids mol.
9 kDa
Solubilité
0.067 M sodium phosphate buffer, pH 7.6: 1 mg/mL
Température de stockage
2-8°C
Application
- in the inhibition of trypsin in human plasma
- in the termination of proteolytic digestion in rabbit skeletal muscles
- in the inhibition of salivary glands enzyme extract from Lygus lineolaris
- in the inhibition of proteolytic activity in Agave tequilana enzyme extract
Actions biochimiques/physiologiques
Propriétés physiques
Définition de l'unité
Notes préparatoires
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Articles
Analytical Enzyme Chymotrypsin: Chymotrypsin is produced in the acinar cells of the pancreas as the inactive precursor, chymotrypsinogen.
Protocoles
This technical article described the Enzymatic Assay of Trypsin Inhibitor.
Chromatograms
application for HPLCNotre équipe de scientifiques dispose d'une expérience dans tous les secteurs de la recherche, notamment en sciences de la vie, science des matériaux, synthèse chimique, chromatographie, analyse et dans de nombreux autres domaines..
Contacter notre Service technique