Principaux documents
T6424
Sigma-Aldrich
Trypsine from human pancreas
salt-free, lyophilized powder, vial of ≥1,000 BAEE units
Synonyme(s) :
Serine Protease 1
1 VIAL
991,00 $
991,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 VIAL
991,00 $
About This Item
Numéro CAS:
Numéro de classification (Commission des enzymes):
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352204
Nomenclature NACRES :
NA.54
991,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Source biologique
human pancreas
Niveau de qualité
Forme
salt-free, lyophilized powder
Conditionnement
vial of ≥1,000 BAEE units
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
Catégories apparentées
Description générale
La molécule de trypsine comporte deux domaines : l'un est apparenté au site actif de l'enzyme et aux résidus de tryptophane, l'autre à la protéine de liaison de l'acide 8-anilinonaphtalène-1-sulfonique.
La trypsine est une sérine protéase. Le pancréas produit son précurseur, le trypsinogène, et le sécrète dans les intestins. Le trypsinogène est converti en trypsine par des entérokinases dans la membrane de la muqueuse intestinale.[1]
Application
La trypsine a été utilisée dans une étude visant à déterminer les similarités entre le virus de l'hépatite E et l'astrovirus humain. [2] La trypsine a également été utilisée dans une étude évaluant une méthode de culture primaire de cellules progénitrices épithéliales humaines adultes, ou cellules souches. [3]
Définition de l'unité
Une unité de BAEE produit une ΔA253 de 0,001 par minute à pH 7,6 et à 25 °C lorsque le BAEE est utilisé comme substrat. Volume réactionnel = 3,2 ml (trajet optique de 1 cm).
Quantité
Minimum de 1 000 unités de BAEE par flacon
Remarque sur l'analyse
Protéine déterminée par E1 %/280.
Autres remarques
Pour en savoir plus sur la trypsine, rendez-vous sur www.sigma-aldrich.com/enzymeexplorer.
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Jia Liu et al.
Nature protocols, 16(7), 3522-3546 (2021-06-06)
Cellular heterogeneity is pervasive and of paramount importance in biology. Single-cell analysis techniques are indispensable for understanding the heterogeneity and functions of cells. Low-copy-number proteins (fewer than 1,000 molecules per cell) perform multiple crucial functions such as gene expression, cellular
Kelly A Dryden et al.
Journal of molecular biology, 422(5), 650-658 (2012-06-30)
Human astroviruses (HAstVs) are a major cause of gastroenteritis. HAstV assembles from the structural protein VP90 and undergoes a cascade of proteolytic cleavages. Cleavage to VP70 is required for release of immature particles from cells, and subsequent cleavage by trypsin
Industrial Enzymes and Their Applications (1998)
Cynthia Luz Marcelo et al.
BMC dermatology, 12, 8-8 (2012-06-26)
Primary keratinocytes derived from epidermis, oral mucosa, and urothelium are used in construction of cell based wound healing devices and in regenerative medicine. This study presents in vitro technology that rapidly expands keratinocytes in culture by growing monolayers under large
Mian Zhou et al.
Nature, 495(7439), 111-115 (2013-02-19)
Codon-usage bias has been observed in almost all genomes and is thought to result from selection for efficient and accurate translation of highly expressed genes. Codon usage is also implicated in the control of transcription, splicing and RNA structure. Many
Protocoles
Continuous spectrophotometric rate determination method using BAEE substrate measures trypsin activity, essential for enzyme characterization.