T3568
TrypZean® bovine
recombinant, expressed in corn, lyophilized powder, ≥3,350 units/mg solid (USP)
Synonyme(s) :
Trypsin bovine
354,00 $
About This Item
354,00 $
Produits recommandés
Produit recombinant
expressed in corn
Niveau de qualité
Forme
lyophilized powder
Activité spécifique
≥3,350 units/mg solid (USP)
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
cow ... TRYP8(282603)
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Notes préparatoires
Autres remarques
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves