Principaux documents
T3449
Sigma-Aldrich
Solution TrypZean®, 1×
recombinant, expressed in corn, sterile-filtered
Synonyme(s) :
Trypsine
About This Item
Code UNSPSC :
12352204
Nomenclature NACRES :
NA.75
Produit recombinant
expressed in corn
Niveau de qualité
Stérilité
sterile-filtered
Forme
aqueous solution
Concentration
1 ×
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
pH
7.70-8.30
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Description générale
La solution de TrypZean® 1× est formulée avec la trypsine bovine recombinante TrypZean exprimée dans le maïs et fabriquée à l'aide d'un système d'expression de protéine végétal transgénique breveté de la société ProdiGene. Ce produit est optimisé pour la dissociation cellulaire dans les cultures de cellules adhérentes sans sérum ou supplémentées en sérum.
Application
Cette solution de TrypZean® 1× a été utilisée :
  • pour mettre en suspension des culots durant une extraction d'ADN.
  • pour digérer des cellules sous forme de suspension unicellulaire en vue du pharmacotypage de cellules en 2D.
  • comme trypsine recombinante pour induire la division cellulaire chez des cellules Vero mises en sous-culture dans un milieu IPT-AF.
Caractéristiques et avantages
Cette solution de TrypZean® présente les caractéristiques et les avantages suivants :
  • Sans constituant d'origine animale : supprime tout risque de présence de virus, d'ESB ou d'autres agents potentiellement présents.
  • Trypsine recombinante : utiliser la même enzyme (avec la même cinétique) pour le détachement des cellules permet de réduire au maximum les modifications à apporter au protocole.
  • Inhibition de l'enzyme : l'inhibiteur de trypsine de soja et les autres inhibiteurs fonctionnent de la même manière avec la trypsine TrypZean qu'avec les trypsines natives (sur une base pondérale).
  • Grande pureté : la trypsine TrypZean offre une spécificité accrue et ne présente aucune des activités contaminantes observées dans les enzymes de plus faible pureté.
  • Commodité : la solution de TrypZean est une solution stérilisée par filtration, formulée à la concentration optimale pour dissocier les lignées de cellules adhérentes.
Informations légales
Trypzean is a registered trademark of ProdiGene, Inc.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Samia Rourou et al.
Biotechnology progress, 25(6), 1752-1761 (2009-09-22)
This work describes the development of an animal-component free medium (IPT-AFM) that allows an optimal growth of Vero cells, an adherent cell line used for the production of viral vaccines. Statistical experimental design was applied to identify crucial nutrients that
Maria T Nelson et al.
Cell reports, 26(8), 2227-2240 (2019-02-21)
Metagenomic sequencing is a promising approach for identifying and characterizing organisms and their functional characteristics in complex, polymicrobial infections, such as airway infections in people with cystic fibrosis. These analyses are often hampered, however, by overwhelming quantities of human DNA, yielding
Katja Peschke et al.
EMBO molecular medicine, 14(4), e14876-e14876 (2022-02-05)
Despite the advance and success of precision oncology in gastrointestinal cancers, the frequency of molecular-informed therapy decisions in pancreatic ductal adenocarcinoma (PDAC) is currently neglectable. We present a longitudinal precision oncology platform based on functional model systems, including patient-derived organoids
Maria T Nelson et al.
Cell reports, 26(8), 2227-2240 (2019-02-21)
Metagenomic sequencing is a promising approach for identifying and characterizing organisms and their functional characteristics in complex, polymicrobial infections, such as airway infections in people with cystic fibrosis. These analyses are often hampered, however, by overwhelming quantities of human DNA, yielding
Clay O Lacefield et al.
Cell reports, 26(8), 2000-2008 (2019-02-21)
The mammalian brain can form associations between behaviorally relevant stimuli in an animal's environment. While such learning is thought to primarily involve high-order association cortex, even primary sensory areas receive long-range connections carrying information that could contribute to high-level representations.
Articles
Millicell® hanging cell culture inserts for staining and microscopic analysis directly from the insert. Learn to utilize hanging cell culture inserts in barrier measurements.
Protocoles
Step-by-step tumorpshere formation protocol that can used to generate 3D cancer stem cell spheroids.
Trypsin is commonly used for dissociating adherent cells from surfaces. A wide variety of trypsin solutions are available to meet your specific cell line requirements.
Learn how to perform cell migration assays in vitro using Millicell® hanging cell culture inserts and the suspension T-cell lines Jurkat and primary CD4+ cells. Monitor migration by flow cytometry and EZ-MTT assays.