SRP4363
VEGF165 human
recombinant, expressed in E. coli, ≥98% (SDS-PAGE), ≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
Folliculostellate cell-derived growth factor, Glioma-derived endothelial cell mitogen, VPF, Vascular Endothelial Growth Factor
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
human
Produit recombinant
expressed in E. coli
Pureté
≥98% (HPLC)
≥98% (SDS-PAGE)
Forme
lyophilized
Puissance
1.0-7.0 ng/mL
Poids mol.
~38.2 kDa
Conditionnement
pkg of 10 μg
Conditions de stockage
avoid repeated freeze/thaw cycles
Impuretés
endotoxin, tested
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... VEGFA(7422)
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Reconstitution
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Articles
Read review on VEGF signaling pathway (Vascular endothelial growth factor (VEGF)/VEGF receptor) and find related products.