Principaux documents
GE17-1440-02
Ficoll®-Paque Plus
Cytiva 17-1440-02, pack of 6 × 100 mL
Synonyme(s) :
Milieu à gradient de densité Ficoll, milieu de culture cellulaire
About This Item
Code UNSPSC :
12352201
Nomenclature NACRES :
NA.25
Forme
liquid
Conditionnement
pack of 6 × 100 mL
Fabricant/nom de marque
Cytiva 17-1440-02
Couleur
Colorless to slightly yellow
Plage de pH
5.5-7.5
Description générale
Le milieu Ficoll-Paque Plus est un standard reconnu dans les laboratoires du monde entier pour l'isolement de lymphocytes humains en recherche in vitro.
Ficoll-Paque PLUS est un milieu stérile prêt à l'emploi pour l'isolement à haut rendement des lymphocytes du sang périphérique au moyen d'un protocole de centrifugation simple et rapide. Il assure la viabilité et une distribution représentative des lymphocytes B et T.
Application
Isolement in vitro des lymphocytes du sang périphérique humain.
Caractéristiques et avantages
  • Milieu stérile prêt à l'emploi pour l'isolement à haut rendement des lymphocytes du sang périphérique
  • Maintien de la viabilité et distribution représentative des lymphocytes B et T
  • Faible taux d'endotoxines (< 0,12 UE/ml)
Stockage et stabilité
À conserver entre 4 °C et 30 °C.
Please be aware this product may be shipped 90 days before the expiration date. For more information on the batch specific expiration date, please contact technical service.
Remarque sur l'analyse
Pour consulter le certificat d'analyse de ce produit, rendez-vous sur le site www.cytiva.com.
Informations légales
Ficoll is a registered trademark of Cytiva
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Certificats d'analyse (COA)
Lot/Batch Number
Désolés, nous n'avons pas de COA pour ce produit disponible en ligne pour le moment.
Stanislav Pantelyushin et al.
Cancers, 13(4) (2021-03-07)
Rodent cancer models have limitations in predicting efficacy, tolerability and accompanying biomarkers of ICIs in humans. Companion dogs suffering from neoplastic diseases have gained attention as a highly relevant translational disease model. Despite successful reports of PD-1/PD-L1 blockade in dogs
Amalesh Nanda et al.
Annals of laboratory medicine, 40(5), 390-397 (2020-04-21)
The effect of the interplay among inflammation, angiogenesis, extracellular matrix (ECM) degradation, and oxidative stress (OS) on the pathogenesis of endometriosis remains unclear. Previously, we demonstrated the role of OS in endometriosis. Here, we performed a comprehensive investigation of several
Mehdi Hassanpour et al.
Stem cell research & therapy, 11(1), 139-139 (2020-03-29)
To date, many attempts are employed to increase the regenerative potential of stem cells. In this study, we evaluated the hypothesis of whether an autophagy modulation could alter differentiation potency of CD146+ cells into mature pericyte, endothelial, and cardiomyocyte lineage.
Matthew A Lakins et al.
Clinical cancer research : an official journal of the American Association for Cancer Research, 26(15), 4154-4167 (2020-04-30)
With the increased prevalence in checkpoint therapy resistance, there remains a significant unmet need for additional therapies for patients with relapsing or refractory cancer. We have developed FS222, a bispecific tetravalent antibody targeting CD137 and PD-L1, to induce T-cell activation
Jingyong Li et al.
Arteriosclerosis, thrombosis, and vascular biology, 39(3), 446-458 (2019-01-18)
Objective- Inflammation occurs during the progression of abdominal aortic aneurysm (AAA). IL (interleukin)-33 is a pleiotropic cytokine with multiple immunomodulatory effects, yet its role in AAA remains unknown. Approach and Results- Immunoblot, immunohistochemistry, and immunofluorescent staining revealed increased IL-33 expression
Articles
The effects of the mononuclear cell separation method described by Bøyum procedure are noted below, since research situations may arise in which they are significant.
Protocoles
Ficoll 400® is a non-ionic polymer with high hydrophilicity and water solubility, suitable for various biological applications.