V4512
Vascular Endothelial Growth Factor from mouse
≥98% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in E. coli, powder, suitable for cell culture
Synonyme(s) :
mVEGF, VEGF
577,00 $
About This Item
577,00 $
Produits recommandés
Nom du produit
Vascular Endothelial Growth Factor from mouse, VEGF, recombinant, expressed in E. coli, powder, suitable for cell culture
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Produit recombinant
expressed in E. coli
Essai
≥98% (SDS-PAGE)
Forme
powder
Puissance
≤10 ng/mL
Qualité
endotoxin tested
Poids mol.
protein 39 kDa
Conditionnement
pkg of 10 μg
pkg of 50 μg
Conditions de stockage
avoid repeated freeze/thaw cycles
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impuretés
<1 EU/μg
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
mouse ... VEGFA(22339)
Description générale
Application
Autres remarques
Forme physique
Remarque sur l'analyse
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Articles
VEGF-A stimulates blood vessel growth via endothelial cell proliferation, migration, and survival during embryonic development.
Read review on VEGF signaling pathway (Vascular endothelial growth factor (VEGF)/VEGF receptor) and find related products.