MilliporeSigma
D0627
N6,2′-O-Dibutyryladénosine 3′,5′-monophosphate cyclique sodium salt
≥96% (HPLC), synthetic (organic), powder
Synonyme(s) :
Bucladésine sodium salt, Dibutyryl AMP cyclique sodium salt, Dibutyryl AMPc sodium salt
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
C18H23N5O8PNa
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
491.37
NACRES:
NA.51
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41106305
EC Number:
241-059-4
MDL number:
Assay:
≥96% (HPLC)
Biological source:
synthetic (organic)
Form:
powder
Solubility:
H2O: 100 mg/mL
Storage temp.:
−20°C
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Nom du produit
N6,2′-O-Dibutyryladénosine 3′,5′-monophosphate cyclique sodium salt, ≥96% (HPLC), powder
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥96% (HPLC)
form
powder
impurities
≤0.5% Cyclic AMP, ≤3% monobutyryl derivatives
color
off-white
solubility
H2O: 100 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na+].CCCC(=O)Nc1ncnc2n(cnc12)[C@@H]3O[C@@H]4COP([O-])(=O)O[C@H]4[C@H]3OC(=O)CCC
InChI
1S/C18H24N5O8P.Na/c1-3-5-11(24)22-16-13-17(20-8-19-16)23(9-21-13)18-15(30-12(25)6-4-2)14-10(29-18)7-28-32(26,27)31-14;/h8-10,14-15,18H,3-7H2,1-2H3,(H,26,27)(H,19,20,22,24);/q;+1/p-1/t10-,14-,15-,18-;/m1./s1
InChI key
KRBZRVBLIUDQNG-JBVYASIDSA-M
Application
Le dibutyryl-AMPc est un analogue cellule-perméable de l'adénosine monophosphate cyclique (AMPc) qui active la protéine kinase AMPc-dépendante (PKA) ou la voie de signalisation de l'AMPc/PKA. Le dibutyryl-AMPc sert d'inducteur de différenciation morphologique et de modulateur de signalisation cellulaire dans des cellules comme les cellules de Schwann. Le dibutyryl-AMPc est utilisé dans diverses études de différenciation, par exemple des études de différenciation des neurones/différenciation neuronale.
Biochem/physiol Actions
Analogue de l'AMPc perméable aux cellules qui active la protéine kinase AMPc-dépendante (PKA).
Disclaimer
Perd un groupement 2′-O-butyryle à pH 8,5
Still not finding the right product?
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe