Principaux documents
SML2388
Sigma-Aldrich
SW157765
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
3-(2-Furanyl)-N-[2-(4-pyridinyl)-5-benzoxazolyl]-2-propenamide
5 MG
125,00 $
25 MG
502,00 $
125,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 MG
125,00 $
25 MG
502,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C19H13N3O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
331.32
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.77
125,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to brown
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
N(c2cc3nc([o]c3cc2)c4ccncc4)C(=O)\C=C\c1[o]ccc1
InChI
1S/C19H13N3O3/c23-18(6-4-15-2-1-11-24-15)21-14-3-5-17-16(12-14)22-19(25-17)13-7-9-20-10-8-13/h1-12H,(H,21,23)/b6-4+
Clé InChI
QSSYRORXXFTVFI-GQCTYLIASA-N
Actions biochimiques/physiologiques
SW157765 is a selective inhibitor of the non-canonical glucose transporter GLUT8 (SLC2A8), which exhibit potent anticancer activity on KRAS/KEAP1 mutant NSCLC cells that selectively depend on GLUT8 for glucose intake to support serine biosynthesis.
selective inhibitor of the non-canonical glucose transporter GLUT8 (SLC2A8)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Elizabeth A McMillan et al.
Cell, 173(4), 864-878 (2018-04-24)
Diversity in the genetic lesions that cause cancer is extreme. In consequence, a pressing challenge is the development of drugs that target patient-specific disease mechanisms. To address this challenge, we employed a chemistry-first discovery paradigm for de novo identification of