351801
Glucose Transporter Inhibitor III, STF-31
The Glucose Transporter Inhibitor III, STF-31 controls the biological activity of Glucose Transporter.
Synonyme(s) :
Glucose Transporter Inhibitor III, STF-31, STF-31
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥99% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
white
Solubilité
DMSO: 50 mg/mL
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Conditionnement
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable